Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilicate Glass 2-Way Stopcock
Click to view available options
Foro spina:
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | 2-way Stopcock |
| Foro spina | 4 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Certificazione/Conformità | DIN 12540-1 |
| Include | PTFE plug and screw thread retaining device |