Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilicate Glass Stopcocks
Codice prodotto. 10160581
Click to view available options
Foro spina:
2.5 mm
4 mm
Descrizione:
Plug size: NS 12.5
Plug size: NS 14.5
Plug size: NS 18.8
Include:
PTFE Plug, Screw Thread Retaining Device
Solid Glass Plug
Solid Glass Plug, Capillary Side Arms
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10160581
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 02101202
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Rubinetto d’arresto
Foro spina 2.5 mm
Descrizione Plug size: NS 12.5
Materiale Borosilicate Glass
Include Solid Glass Plug