Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilicate Glass Stopcocks
Codice prodotto. 10489742
Click to view available options
Foro spina:
2.5 mm
4 mm
Descrizione:
Plug size: NS 12.5
Plug size: NS 14.5
Plug size: NS 18.8
Include:
PTFE Plug, Screw Thread Retaining Device
Solid Glass Plug
Solid Glass Plug, Capillary Side Arms
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10489742
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 02101804
Specifica
Tipo Rubinetto d’arresto
Foro spina 4 mm
Descrizione Plug size: NS 18.8
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità DIN 12541-1
Include Solid Glass Plug