Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato 3.3
Codice prodotto. 11317544
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Diametro (sistema metrico):
10 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Imballaggio:
100Pack
1Each
50Pack
Confezione da 100
Confezione da 50
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 11317544
Marca: DWK Life Sciences A615020001211
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use round-bottom 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes for laboratory needs when heat resistance is critical. These disposable test tubes are thick-walled and autoclavable.
  • Disposable
  • Borosilicate glass
  • Excellent resistance to temperature changes
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di design Round bottom
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Imballaggio 100Pack
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Product Type Test Tube