Learn More
3,3'-Di-n-propylthiacarbocyanine iodide, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15425127
Click to view available options
Quantità:
250 mg
5 g
Dimensione della confezione:
250mg
5g
Codice prodotto. 15425127
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32400.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53336-12-2
Formula molecolare C23H25IN2S2
Molecular Weight (g/mol) 520.49
Numero MDL MFCD00013340
InChI Key JGTCEHAVVINOPG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 3,3'-dipropylthiacarbocyanine iodide, 3-propyl-2-3-3-propyl-2 3h benzothiazolylidene-1-propenyl benzothiazolium iodide, 3-propyl-2-1e,3z-3-3-propylbenzo d thiazol-2 3h-ylidene prop-1-en-1-yl benzo d thiazol-3-ium iodide
PubChem CID 57369736
SMILES [I-].CCCN1C(SC2=CC=CC=C12)=CC=CC1=[N+](CCC)C2=CC=CC=C2S1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3'-Di-n-propylthiacarbocyanine iodide
Quantità 250 mg
IUPAC Name 3-propyl-2-[3-(3-propyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)prop-2-enylidene]-1,3-benzothiazole;iodide
Peso formulazione 520.5
Percent Purity 96%