missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,3'-Diaminobenzidine, tablets, Thermo Scientific™

Codice prodotto. p-7041990
Click to view available options
Quantità:
100 Ea.
50 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15423649

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60972.KW

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
3,3′-Diaminobenzidine is used to detect fingerprints in blood. 3,3′-Diaminobenzidine is used in immunohistology and immunoblotting as a precipitating substrate for the localization of peroxidase activity. Slides stained with DAB may be coverslipped in the traditional manner and stored for future reference. Many enhancement methods have been reported for DAB involving different buffer conditions, the addition of metal ions and post-treatment applications. DAB has been used in immunohistochemical staining of nucleic acids and proteins. Application of the silver-gold intensified 3,3′ -diaminobenzidine chromogen to the light and electron microscopic detection of the luteinizing hormone-releasing hormone system of the rat brain. 3, 3′-diaminobenzidine (DAB)-H2O2-horseradish peroxidase (HRP) has been presented and used for the sensitive detection of carcinoembryonic antigen (CEA) in human serum.

Notes
Each tablet contains 5mg of DAB, each tablet weighs 240mg. One tablet will yield 10 ml of substrate solution, enough to effectively detect 50cm² of membrane or about 20 slides. Insoluble product. Reaction Condition: Dissolve one 5mg tablet in 10 ml of 50mM Tris, 0.1M NaCl, pH 7.6 and 0.01% hydrogen peroxide. The solution may be filtered through a 0.2µm filter immediately prior to use if necessary. The presence of nickel or cobalt increases sensitivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 91-95-2
Formula molecolare C12H14N4
Molecular Weight (g/mol) 214.272
Numero MDL MFCD00007725
InChI Key HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3'-diaminobenzidine, 3,3',4,4'-tetraaminobiphenyl, 3,3'-diaminobenzidene, 3,3',4,4'-diphenyltetramine, 3,3',4,4'-tetraminobiphenyl, 3,3',4,4'-tetraaminodiphenyl, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetramine, biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, unii-2rv4t6khqi, 4-3,4-diaminophenyl benzene-1,2-diamine
PubChem CID 7071
IUPAC Name 4-(3,4-diaminophenyl)benzene-1,2-diamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)N)N)N)N

Specifica

Materiale o nome chimico 3,3'-Diaminobenzidine, tablets
Colore Purple
Quantità 50 Ea.
Beilstein 1212988
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water (partly).
Peso formulazione 214.27
Forma fisica Tablets
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato