Learn More
3,3'-Diaminodiphenyl sulfone, 98%
Codice prodotto. 11337756
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11337756 100 g 100g
11327756 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11337756 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11400.22
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 599-61-1 | C12H12N2O2S | 248.30 g/mol
3,3'-Diaminodiphenyl sulfone is used for curing agent for epoxy resin and also important monomer for polysulfonamide fiber(PSA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,3′-Diaminodiphenyl sulfone is used for curing agent for epoxy resin and also important monomer for polysulfonamide fiber(PSA).
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 599-61-1
Formula molecolare C12H12N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 248.30
Numero MDL MFCD00007792
InChI Key LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3'-sulfonyldianiline, 3,3'-diaminodiphenyl sulfone, 3-aminophenyl sulfone, benzenamine, 3,3'-sulfonylbis, 3,3'-sulphonyldianiline, bis m-aminophenyl sulfone, 3-aminophenyl-sulfone, 3,3'-diaminophenyl sulfone, 3,3'-sulfonylbis aniline, sulfone, bis m-aminophenyl
PubChem CID 11741
IUPAC Name 3-(3-aminophenyl)sulfonylaniline
SMILES NC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)C1=CC(N)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3'-Diaminodiphenyl sulfone
Punto di fusione 171°C to 174°C
Odore Odorless
Quantità 100 g
Beilstein 2215938
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 248.3
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3'-Diaminodiphenyl sulfone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-Diaminodiphenylsulfone