Learn More
3,3'-Diindolylmethane, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15592353 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15592353
Marca: Thermo Scientific Acros 459220050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1968-05-4
Formula molecolare C17H14N2
Molecular Weight (g/mol) 246.31
ChEBI CHEBI:50182
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3'-Diindolylmethane
Punto di fusione 164.0°C to 168.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Sinonimo 3,3'-diindolylmethane, di 1h-indol-3-yl methane, diindolylmethane, 3,3'-methylenediindole, 3,3'-methylenebis-1h-indole, 1h-indole, 3,3'-methylenebis, dim, 3-diindolyl methane, arundine, 3,3'-methylenebis 1h-indole
InChI Key VFTRKSBEFQDZKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC3=CNC4=CC=CC=C43
IUPAC Name 3-(1H-indol-3-ylmethyl)-1H-indole
PubChem CID 3071
Peso formulazione 246.31
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3'-Diindolylmethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.