Learn More
3,3-Dimethyl-2-butanone, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10477520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10477520
Marca: Thermo Scientific Acros 131251000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-97-8
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Numero MDL MFCD00008846
InChI Key PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pinacolone, 3,3-dimethyl-2-butanone, tert-butyl methyl ketone, pinacolin, 2-butanone, 3,3-dimethyl, pinacoline, t-butyl methyl ketone, methyl tert-butyl ketone, pinakolin, 2,2-dimethylbutanone
PubChem CID 6416
IUPAC Name 3,3-dimethylbutan-2-one
SMILES CC(=O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 3-Dimethyl-2-butanone
Nota nome 96%
Punto di fusione -52.5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 106.0°C
Punto d'infiammabilità 5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3CCOCH3
Indice di rifrazione 1.3950 to 1.3980
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 694
Indice di Merck 15, 7551
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3-Dimethyl-2-butanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.