Learn More
3,3-Dimethylacrylic acid, 98%
Codice prodotto. p-7023379
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11379539
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16865.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 541-47-9 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Chemical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chemical Intermediates.
Solubility
Soluble in water, and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-47-9
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.117
Numero MDL MFCD00004366
InChI Key YYPNJNDODFVZLE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3-dimethylacrylic acid, senecioic acid, 3-methylcrotonic acid, 3-methyl-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 3-methyl, senecic acid, beta,beta-dimethylacrylic acid, crotonic acid, 3-methyl, beta,beta-dimethacrylic acid, beta-methylcrotonic acid
PubChem CID 10931
ChEBI CHEBI:37127
IUPAC Name 3-methylbut-2-enoic acid
SMILES CC(=CC(=O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Dimethylacrylic acid
Punto di fusione 66°C to 68°C
Densità 0.969
Punti di ebollizione 198°C to 200°C
Punto d'infiammabilità 93°C (199°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1720305
Informazioni di solubilità Soluble in water,and methanol.
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 98%