Learn More
3,3-Dimethylcyclohexanone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11357559
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11357559
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H28000.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
An interest in the boll weevil sex attractants prompted an investigation into alternative syntheses of the starting material, 3, 3-dimethylcyclohexanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
An interest in the boll weevil sex attractants prompted an investigation into alternative syntheses of the starting material, 3, 3-dimethylcyclohexanone.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2979-19-3
Formula molecolare C8H14O
Molecular Weight (g/mol) 126.20
Numero MDL MFCD00040178
InChI Key ZVJQBBYAVPAFLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylcyclohexane-1-one, 3,3-dimethyl-cyclohexanone, 3,3-dimethylcyclohexanon, acmc-209hb2, 3,3-dimethyl cyclohexanone, ksc497k3f, 3,3-dimethyl-cyclohexan-1-one, zvjqbbyavpaflx-uhfffaoysa
PubChem CID 76322
IUPAC Name 3,3-dimethylcyclohexan-1-one
SMILES CC1(C)CCCC(=O)C1
Specifikationer
Materiale o nome chimico 3,3-Dimethylcyclohexanone
Densità 0.91
Punti di ebollizione 175°C
Punto d'infiammabilità 59°C (138°F)
Indice di rifrazione 1.447
Quantità 5 g
Numero UN UN1224
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.