Learn More
3,3-Pentamethylene Glutarimide, TRC
Codice prodotto. 30415753
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. Quantità unitSize
30415753 10 g -
30410661 1 g 1g
2 options
Codice prodotto. 30415753
Marca: Toronto Research Chemicals TRCP27175510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1130-32-1
Materiale o nome chimico 3,3-Pentamethylene Glutarimide
Peso formulazione 181.1103
InChI Formula InChI=1S/C10H15NO2/c12-8-6-10(7-9(13)11-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12,13)
IUPAC Name 3-azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione
Formula molecolare C10 H15 N O2
Molecular Weight (g/mol) 181.23
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)N1
Sinonimo 3-Azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 1,1-Cyclohexanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane, 3,3-Cyclopentane glutarimide, NSC 400093, 3,3-Pentamethyleneglutarimide
Specifica
Quantità 10 g