Learn More
3,4,5-Trifluorophenylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15415385
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15415385
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58581.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Air Sensitive, store away from air. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4,5-Trifluorophenylzinc bromide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 1241382-67-1
Formula molecolare C6H2BrF3Zn
Numero MDL MFCD06200638
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive; May form a precipitate
Sinonimo 3,4,5-trifluorophenylzinc bromide, 3,4,5-trifluorophenylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4,5-trifluorophenylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, 3,4,5-trifluorophenylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informazioni di solubilità Reacts with water.
InChI Key PAKPKQOLJAUXJM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.FC1=C[C-]=CC(F)=C1F
IUPAC Name bromozinc(1+);1,2,3-trifluorobenzene-5-ide
Molecular Weight (g/mol) 276.36
PubChem CID 24722635
Peso formulazione 276.36