Learn More
(+/-)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione, 98+%
Codice prodotto. 15460827
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15460827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13326.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 20007-72-1 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20007-72-1
Formula molecolare C11H14O2
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Numero MDL MFCD00001687
InChI Key DNHDRUMZDHWHKG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo wieland-miescher ketone, 9-methyl-delta-5 10-octaline-1,6-dione, 9-methyl-5 10-octaline-1,6-dione, 1,6 2h,7h-naphthalenedione, 3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl, 8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6 2h,7h-naphthalenedione, wieland-michler ketone, wieland-miescher-keton, miescher-wieland ketone, wieland cmiescher ketone, 9-s-methyl-.delta.-5 10-octalin-1,6-dione
PubChem CID 89262
IUPAC Name 8a-methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2H-naphthalene-1,6-dione
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
Punto di fusione 47°C to 50°C
Quantità 1 g
Beilstein 3201286
Peso formulazione 178.23
Percent Purity ≥98%