Learn More
3,4-Difluorobenzaldehyde, 96%
Codice prodotto. 10114490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10114490
Marca: Thermo Scientific 271300050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 34036-07-2 | C7H4F2O | 142.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34036-07-2
Formula molecolare C7H4F2O
Molecular Weight (g/mol) 142.1
Numero MDL MFCD00010328
InChI Key JPHKMYXKNKLNDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 3,4-difluoro, pubchem1413, 3,4 difluorobenzaldehyde, 3,4-diflourobenzaldehyde, 3.4-difluorobenzaldehyde, 3,4-difluoro-benzaldehye, 3,4-difluro-benzaldehyde, acmc-1ajc9, 3, 4-difluorobenzaldehyde, 3,4-difluoro benzaldehyde
PubChem CID 588088
IUPAC Name 3,4-difluorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Difluorobenzaldehyde
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2900g/mL
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F2C6H3CHO
Indice di rifrazione 1.4990 to 1.5010
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.29
Peso formulazione 142.1
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Difluorobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.