Learn More
3,4-Difluorobenzylamine, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1g
5g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 3, 4-Difluorobenzylamine |
Nota nome | 97% |
CAS min. % | 96.0 |
CAS max % | 100.0 |
Densità | 1.2100g/mL |
Colore | Colorless to Yellow |
Punto d'infiammabilità | 79°C |
Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Formula lineare | F2C6H3CH2NH2 |