Learn More
3,4-Dihydro-2H-pyran, 99%
Codice prodotto. p-112285 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100 GR
500g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10294040
Marca: Thermo Scientific Acros 114781000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 110-87-2 | C5H8O | 84.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-87-2
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Numero MDL MFCD00006558
InChI Key BUDQDWGNQVEFAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydropyran, 3,4-dihydropyran, 2,3-dihydropyran, 2h-3,4-dihydropyran, 2,3-dihydro-4h-pyran, dihydro-2h-pyran, 2h-pyran, dihydro, 2h-pyran, 3,4-dihydro, 5,6-dihydro-4h-pyran, dihydropyrane
PubChem CID 8080
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-pyran
SMILES C1CC=COC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dihydro-2H-pyran
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -70.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 87.0°C
Punto d'infiammabilità −9°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4405 to 1.4425
Quantità 100 g
Numero UN 2376
Fieser 01,256; 03,99; 05,220; 07,109; 10,147; 11,26
Indice di Merck 15, 3195
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,slightly soluble in chloroform,soluble in most other organic solvents
Viscosità 0.76 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dihydro-2H-pyran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.