Learn More
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid, 98+%
Codice prodotto. 11422618
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11422618
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15893.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 102-32-9 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid is an important metabolite when studying the behavior of the dopaminergic system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid is an important metabolite when studying the behavior of the dopaminergic system.
Solubility
Soluble in water and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store under inert gas. Air sensitive. Incompatible with strong bases and strong oxidizing agents. Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-32-9
Formula molecolare C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.148
Numero MDL MFCD00004338
InChI Key CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, dopac, homoprotocatechuic acid, 2-3,4-dihydroxyphenyl acetic acid, dopacetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dihydroxy, dihydroxyphenylacetic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacetic acid, 4-carboxymethylcatechol, homoprotocatechuate
PubChem CID 547
ChEBI CHEBI:41941
IUPAC Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)acetic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Punto di fusione 128°C to 130°C
Quantità 1 g
Beilstein 2211017
Informazioni di solubilità Soluble in water and methanol.
Peso formulazione 168.15
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid