missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Dimethoxybenzamidoxime, 97%, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 15458777
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15458777

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52203.06

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1053058-99-3
Formula molecolare C9H12N2O3
Molecular Weight (g/mol) 196.21
Numero MDL MFCD06147747,MFCD09842202
InChI Key REKFOHFJHBBXOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dimethoxybenzamidoxime, z-n'-hydroxy-3,4-dimethoxybenzene-1-carboximidamide, 3,4-dimethoxyphenyl hydroxyimino methylamine, n'-hydroxy-3,4-dimethoxybenzimidamide, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-3,4-dimethoxy, n'-hydroxy-3,4-dimethoxybenzene-1-carboximidamide, n'∼1∼-hydroxy-3,4-dimethoxy-1-benzenecarboximidamide, e-n'-hydroxy-3,4-dimethoxybenzenecarboximidamide
PubChem CID 9723450
IUPAC Name N'-hydroxy-3,4-dimethoxybenzenecarboximidamide
SMILES COC1=C(OC)C=C(C=C1)C(N)=NO

Specifica

Materiale o nome chimico 3,4-Dimethoxybenzamidoxime
Quantità 5 g
Peso formulazione 196.21
Percent Purity 97%
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato