Learn More
3,4-Dimethoxyphenylacetic acid hydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11448893
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11448893
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11049.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60075-23-2
Formula molecolare C10H14N2O3
Molecular Weight (g/mol) 210.23
Numero MDL MFCD00051701
InChI Key HRMXYTRKEOUMNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3,4-dimethoxyphenyl acetohydrazide, 3,4-dimethoxyphenylacetic acid hydrazide, 3,4-dimethoxyphenylacethydrazide, 3,4-dimethoxyphenyl acetic hydrazide, acmc-20aneo, homoveratric hydrazide, maybridge1_007491, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanehydrazide, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanohydrazide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetic hydrazide
PubChem CID 282482
IUPAC Name 2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetohydrazide
SMILES COC1=CC=C(CC(=O)NN)C=C1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid hydrazide
Punto di fusione 102°C to 104°C
Quantità 1 g
Beilstein 2698478
Peso formulazione 210.23
Percent Purity 97%