Learn More
3,4-Dimethylthiophenol, 98%
Codice prodotto. 11430757
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11430757
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23168.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 18800-53-8 | C8H10S | 138.228 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18800-53-8
Formula molecolare C8H10S
Molecular Weight (g/mol) 138.228
Numero MDL MFCD00010023
InChI Key IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl thiophenol, o-xylene-4-thiol, 4-mercapto-o-xylene, 3,4-dimethylbenzene-1-thiol, pubchem6812, 3,4-dimethyl-thiophenol, acmc-1bu1r, 3,4-dimethyl-benzenethiol
PubChem CID 87799
IUPAC Name 3,4-dimethylbenzenethiol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethylthiophenol
Densità 1.027
Punti di ebollizione 218°C
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.5736
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2040353
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 138.23
Percent Purity 98%