Learn More
3,4-Epoxytetrahydrofuran, 96%
Codice prodotto. 10429242 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 10429242
Marca: Thermo Scientific Acros 425530010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 285-69-8 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 285-69-8
Formula molecolare C4H6O2
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Numero MDL MFCD00800639
InChI Key AIUTZIYTEUMXGG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3,4-epoxytetrahydrofuran, 3,6-dioxabicyclo 3.1.0 hexane, 3,6-dioxa-bicyclo 3.1.0 hexane, acmc-1ccip, 3,4-epoxy-tetrahydrofuran, 3,4-diepoxytetrahydrofuran, 3,4-epoxy tetrahydrofuran
PubChem CID 67511
IUPAC Name 3,6-dioxabicyclo[3.1.0]hexane
SMILES C1OCC2OC12
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Epoxytetrahydrofuran
Colore Yellow
Densità 1.2370g/mL
Quantità 1 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4450 to 1.4490
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Gravità specifica 1.237
Informazioni di solubilità Solubility in water: moderately soluble in water.
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Epoxytetrahydrofuran
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.