Learn More
3,4-Ethylenedioxythiophene, 99%
Codice prodotto. 15264418 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15264418
Marca: Thermo Scientific Acros 454930250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 126213-50-1 | C6H6O2S | 142.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126213-50-1
Formula molecolare C6H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 142.18
InChI Key GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-ethylenedioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, edot, 3,4-ethylenedioxy thiophene, thieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane
PubChem CID 4421864
IUPAC Name 2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
SMILES C1COC2=CSC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Ethylenedioxythiophene
Punto di fusione 10.5°C to 12.0°C
Densità 1.3310g/mL
Punti di ebollizione 193.0°C
Punto d'infiammabilità 109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.331
Peso formulazione 142.18
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Ethylenedioxythiophene, 99%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.