Learn More
3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10611113
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10611113
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO00391DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1736-21-6
Formula molecolare C11H8FNO3
Molecular Weight (g/mol) 221.19
Numero MDL MFCD03407356
InChI Key PDEGBONVUJDOFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid, buttpark 9912-50, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluoro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2780709
IUPAC Name 3-(4-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 221.19
Percent Purity 97%