Learn More
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10341053
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10341053
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC35901DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 215309-01-6
Formula molecolare C12H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 220.27
Numero MDL MFCD06742238
InChI Key HALATUFUWLWCQV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoicacid, benzoicacid, 3-4-methyl-1-piperazinyl, zlchem 853, pubchem12997, acmc-209fli, r-1-fmoc-3-hydroxypyrrolidine, 3-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 3-4-methylpiperazinyl-benzoic acid, 3-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid
PubChem CID 4741681
IUPAC Name 3-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
SMILES CN1CCN(CC1)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 220.27
Percent Purity 97%