Learn More
3-(4-Morpholinyl)-1-propanol, 95%
Codice prodotto. 15436838
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15436838
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60376.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4441-30-9 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4441-30-9
Formula molecolare C7H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 145.202
Numero MDL MFCD01713533
InChI Key VZKSLWJLGAGPIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-hydroxypropyl morpholine, 3-morpholinopropanol, 4-morpholinepropanol, 3-morpholin-4-yl propan-1-ol, 3-morpholinopropan-1-ol, 3-4-morpholinyl-1-propanol, 3-morpholin-4-yl-propan-1-ol, 3-morpholino-1-propanol, gamma-morpholinopropanol german, n-hydroxypropanylmorpholine
PubChem CID 199576
IUPAC Name 3-morpholin-4-ylpropan-1-ol
SMILES C1COCCN1CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Morpholinyl)-1-propanol
Densità 1.049
Punti di ebollizione 240°C to 241°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Indice di rifrazione 1.477
Quantità 1 g
Peso formulazione 145.2
Percent Purity 95%