Learn More
3-(4-Morpholinyl)-1-propanol, 95%
Codice prodotto. 15446838
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15446838
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60376.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4441-30-9 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4441-30-9
Formula molecolare C7H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 145.202
Numero MDL MFCD01713533
InChI Key VZKSLWJLGAGPIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-hydroxypropyl morpholine, 3-morpholinopropanol, 4-morpholinepropanol, 3-morpholin-4-yl propan-1-ol, 3-morpholinopropan-1-ol, 3-4-morpholinyl-1-propanol, 3-morpholin-4-yl-propan-1-ol, 3-morpholino-1-propanol, gamma-morpholinopropanol german, n-hydroxypropanylmorpholine
PubChem CID 199576
IUPAC Name 3-morpholin-4-ylpropan-1-ol
SMILES C1COCCN1CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Morpholinyl)-1-propanol
Densità 1.049
Punti di ebollizione 240°C to 241°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Indice di rifrazione 1.477
Quantità 5 g
Peso formulazione 145.2
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(4-Morpholinyl)-1-propanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Morpholinopropanol