Learn More
3-(4-Morpholinyl)propiophenone hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11420098
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11420098
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23686.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1020-16-2
Formula molecolare C13H18ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 255.742
Numero MDL MFCD00035332
InChI Key BEUAFINDWSQCGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-morpholinopropiophenone hydrochloride, 3-4-morpholino propiophenone hydrochloride, 3-4-morpholinyl propiophenone hydrochloride, 3-morpholino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, labotest-bb lt00454997, 3-4-morpholinyl-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, 3-morpholin-4-yl-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, 3-morpholinopropiophenone hcl
PubChem CID 3083670
IUPAC Name 3-morpholin-4-yl-1-phenylpropan-1-one;hydrochloride
SMILES C1COCCN1CCC(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Morpholinyl)propiophenone hydrochloride
Punto di fusione 180°C to 182°C
Quantità 5 g
Beilstein 3723608
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 255.76
Percent Purity ≥98%