Learn More
3,5,7-Trimethyladamantane-1-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10384702
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10384702
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB12973DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 15291-66-4
Formula molecolare C14H22O2
Molecular Weight (g/mol) 222.33
Numero MDL MFCD00187581
InChI Key DHIIUPVOLLOORM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5,8-trimethyladamantanecarboxylic acid, maybridge4_000576, 1,3,5-trimethyladamantane-7-carboxylic acid, 3,5,7-trimethyl adamantane-1-carboxylic acid, 1s,3r,5s,7s-3,5,7-trimethyladamantane-1-carboxylic acid, 3r,5s,7s-3,5,7-trimethyladamantane-1-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylicacid, 3,5,7-trimethyl, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3,5,7-trimethyl
PubChem CID 2802268
IUPAC Name 3,5,7-trimethyladamantane-1-carboxylic acid
SMILES CC12CC3(C)CC(C)(C1)CC(C2)(C3)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5, 7-Trimethyladamantane-1-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 222.33
Percent Purity 97%