Learn More
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone, 98%
Codice prodotto. p-7080702
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11484123
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10341.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 30071-93-3 | C10H6F6O | 256.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30071-93-3
Formula molecolare C10H6F6O
Molecular Weight (g/mol) 256.15
Numero MDL MFCD00009910
InChI Key MCYCSIKSZLARBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3',5'-bis trifluoromethyl acetophenone, 3,5-bis trifluoromethyl acetophenone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, mbt-ac, 1-3,5-di trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 3,5-ditrifluoromethylacetophenone, 3',5'-bis-trifluoromethylacetophenone
PubChem CID 121616
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3',5'-Bis (trifluoromethyl)acetophenone
Densità 1.422
Punti di ebollizione 85°C (8 mmHg)
Punto d'infiammabilità 82°C (179°F)
Indice di rifrazione 1.423
Quantità 1 g
Beilstein 2384789
IUPAC Name 1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Peso formulazione 256.15
Percent Purity 98%