Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11437877
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11437877
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16553.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride has been used in the preparation of 1-(azidomethyl)-3,5-bis-(trifluoromethyl)benzene. 1-(azidomethyl)-3,5-bis-(trifluoromethyl)benzene, in 94% yield by an efficient nucleophilic substitution reaction between 3,5-bis-(trifluoromethyl)benzyl chloride, 4, and sodium azide.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75462-59-8
Formula molecolare C9H5ClF6
Molecular Weight (g/mol) 262.579
Numero MDL MFCD00009906
InChI Key OINTXXMBRBLMHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-bis trifluoromethyl benzyl chloride, 1-chloromethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzylchloride, 3,5-di trifluoromethyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl-1-chloromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-chloromethyl benzene
PubChem CID 123576
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride
Punto di fusione 29°C to 33°C
Punti di ebollizione 46°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 71°C (161°F)
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Beilstein 656502
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 262.58
Percent Purity 97%