Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol, 97%
Codice prodotto. 11459482
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11459482
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10183.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 349-58-6 | C8H4F6O | 230.109 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 349-58-6
Formula molecolare C8H4F6O
Molecular Weight (g/mol) 230.109
Numero MDL MFCD00000386
InChI Key ODSXJQYJADZFJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-bis trifluoromethyl phenol, phenol, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-di trifluoromethyl phenol, 3,5-bis-trifluoromethylphenol, 3,5-ditrifluoromethylphenol, 3,5-bis-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylenol, pubchem12483, mbt-oh, acmc-1clsr
PubChem CID 67680
IUPAC Name 3,5-bis(trifluoromethyl)phenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Bis (trifluoromethyl)phenol
Punto di fusione 20°C to 21°C
Densità 1.511
Punti di ebollizione 97°C to 98°C (50 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.415
Quantità 1 g
Beilstein 2123670
Peso formulazione 230.11
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol