Learn More
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11420663
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11420663
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12722.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14035-33-7 | C16H24O2 | 248.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14035-33-7
Formula molecolare C16H24O2
Molecular Weight (g/mol) 248.37
Numero MDL MFCD00017520
InChI Key WGJPGMJLARWHRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-di tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyacetophenone, 1-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxyphenyl, 1-3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-acetyl-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzene, cbmicro_019190
PubChem CID 616296
IUPAC Name 1-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Punto di fusione 146°C to 147°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 248.37
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3,5-Bis(tert-butyl)-4-hydroxyacetophenone