Learn More
3,5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3, 5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 1 g |
| IUPAC Name | 3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzonitrile |
| Peso formulazione | 231.34 |
| Percent Purity | 97% |