Learn More
3,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10587094
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10587094
Marca: Thermo Scientific Maybridge DP01857DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 725-89-3
Formula molecolare C9H4F6O2
Molecular Weight (g/mol) 258.12
Numero MDL MFCD00000388
InChI Key HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid, 3,5-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl, bis 3,5-trifluoromethyl benzoic acid, mbt-boa, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoic acid, 3.5-bis trifluoromethyl benzoic acid, pubchem2725
PubChem CID 12889
IUPAC Name 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare (CF3)2C6H3CO2H
Quantità 1 g
Peso formulazione 258.12
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche