Learn More
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11463927
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11463927
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18361.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3337-62-0 | C7H4Br2O3 | 295.914 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3337-62-0
Formula molecolare C7H4Br2O3
Molecular Weight (g/mol) 295.914
Numero MDL MFCD00002548
InChI Key PHWAJJWKNLWZGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromoxynylbenzoic acid, dbha, benzoic acid, 3,5-dibromo-4-hydroxy, dibrhbz, unii-95z5a9epei, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzoic acid, 3',5'-dibromo-4-hydroxybenzoic acid, 95z5a9epei, rarechem al bo 0009
PubChem CID 76857
ChEBI CHEBI:1395
IUPAC Name 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoic acid
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Punto di fusione 269°C to 273°C
Quantità 25 g
Beilstein 2416147
Peso formulazione 295.93
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid