Learn More
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole, 97%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Punti di ebollizione | 165.0°C to 167.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.5580 to 1.5600 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | dichloro-1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro, 1,2,4-thiadiazole,3,5-dichloro, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazol |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: slightly soluble in water |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.