Learn More
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10003630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10003630
Marca: Thermo Scientific Acros 311400050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1737-93-5
Formula molecolare C5Cl2F3N
Molecular Weight (g/mol) 201.96
InChI Key PKSORSNCSXBXOT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloropyridine, pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro, 3,5-dichlorotrifluoropyridine, 2,6-dichloro-1,3,5-trifluorobenzene, 3,5-dichloro-2,4-6-trifluoropyridine, 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro-pyridine, ablock ab-12-8020, pubchem5003, acmc-1boj6
PubChem CID 61273
IUPAC Name 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
SMILES C1(=C(C(=NC(=C1Cl)F)F)Cl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
Punto di fusione 24.0°C to 26.0°C
Densità 1.6220g/mL
Punti di ebollizione 159.0°C to 160.0°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.622
Peso formulazione 201.96
Percent Purity 98%