Learn More
3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline, 98+%
Codice prodotto. 15412169
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15412169
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64801.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 527-62-8 | C6H5Cl2NO | 178.012 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 527-62-8
Formula molecolare C6H5Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 178.012
Numero MDL MFCD00035766
InChI Key WASQBNCGNUTVNI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichloro-6-aminophenol, phenol, 2-amino-4,6-dichloro, unii-es86dyt9kh, 2-amino-4,6-dichloro-phenol, ccris 7685, es86dyt9kh, 6-amino-2,4-dichlorophenol, 3,5-dichloro-2-hydroxyaniline, 2,4-dichloro-6-amino phenol, acmc-209l1k
PubChem CID 10699
IUPAC Name 2-amino-4,6-dichlorophenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline
Punto di fusione 89°C to 94°C
Colore Yellow to Brown
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 1102196
Peso formulazione 178.01
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Solid