Learn More
3,5-Dichlorobenzenethiol, 97%
Codice prodotto. 11965751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11965751
Marca: Thermo Scientific Acros 435680010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 17231-94-6 | C6H4Cl2S | 179.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17231-94-6
Formula molecolare C6H4Cl2S
Molecular Weight (g/mol) 179.07
InChI Key WRXIPCQPHZMXOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dichlorothiophenol, 3,5-dichloro thiophenol, 3,5-dichlorobenzenthiol, 3,5-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6804, 3,5-dichloro-thiophenol, 3,5-dichloro-benzenethiol, acmc-209e4e, 3,5-dichlorophenyl mercaptan, benzenethiol, 3,5-dichloro
PubChem CID 2736096
IUPAC Name 3,5-dichlorobenzenethiol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)S
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dichlorobenzenethiol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 62°C to 65°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 270°C to 272°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H3SH
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 179.07
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dichlorobenzenethiol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.