Learn More
3,5-Dichlorophenoxyacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11388455
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11388455
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10490.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103140-12-1
Formula molecolare C8H5Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 202.03
Numero MDL MFCD00052707
InChI Key PNROREDTZJCOHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3,5-dichlorophenoxy acetonitrile, 3,5-dichlorophenoxyacetonitrile, 2-3,5-dichlorophenoxy ethanenitrile, maybridge1_008353, acmc-1bu1u, 3,5-dichlorophenoxy acetonitrile, acetonitrile,2-3,5-dichlorophenoxy
PubChem CID 517810
IUPAC Name 2-(3,5-dichlorophenoxy)acetonitrile
SMILES ClC1=CC(OCC#N)=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichlorophenoxyacetonitrile
Punto di fusione 58°C to 60°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Beilstein 4983677
Peso formulazione 202.04
Percent Purity 97%