Learn More
3,5-Difluoro-2-methylbenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15494497
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15494497
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31851.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1017778-68-5
Formula molecolare C8H6F2O
Molecular Weight (g/mol) 156.132
Numero MDL MFCD09832335
InChI Key MTPAERCJUJOIAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-difluoro-2-methylbenzaldehyde, jrd
PubChem CID 20112146
IUPAC Name 3,5-difluoro-2-methylbenzaldehyde
SMILES CC1=C(C=C(C=C1C=O)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Difluoro-2-methylbenzaldehyde
Punto di fusione 32°C to 35°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 156.13
Percent Purity 97%