Learn More
3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11356979
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11356979
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26833.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
3′,5′-Difluoro-4′-methoxyacetophenone, is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 170570-79-3
Formula molecolare C9H8F2O2
Molecular Weight (g/mol) 186.158
Numero MDL MFCD00236243
InChI Key OUJZNFJFMAKGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 3',5'-difluoro-4'-methoxyacetophenone, 3,5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 1-3,5-difluoro-4-methoxy-phenyl ethanone, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole, 3.5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-acetyl-3,5-difluoro-4-methoxybenzene, 3',5'-difluoro-4-difluoro-4-methoxyacetophenone-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole
PubChem CID 2736983
IUPAC Name 1-(3,5-difluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)F)OC)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 186.15
Percent Purity 97%