Learn More
3,5-Difluoroaniline, 98%
Codice prodotto. 10607831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10607831
Marca: Thermo Scientific Acros 311420010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 372-39-4 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 372-39-4
Formula molecolare C6H5F2N
Molecular Weight (g/mol) 129.11
Numero MDL MFCD00007763
InChI Key KQOIBXZRCYFZSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 3,5-difluoro, 3,5-difluorobenzenamine, 3,5-difluorophenylamine, 5an, 3,5-difluoranilin, 3,5-difluoroanilin, 3,5 difluoroaniline, 3.5-difluoroaniline, pubchem2296, 3, 5-difluoroaniline
PubChem CID 96595
IUPAC Name 3,5-difluoroaniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Difluoroaniline
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 37°C to 41°C
Colore White to Yellow
Densità 75g/mL
Punti di ebollizione 82°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F2C6H3NH2
Quantità 1 g
Peso formulazione 129.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Solid