Learn More
3,5-Difluorophenylacetic acid, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11454057
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11454057
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19484.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105184-38-1
Formula molecolare C8H6F2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.131
Numero MDL MFCD00010316
InChI Key IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac
PubChem CID 145424
IUPAC Name 2-(3,5-difluorophenyl)acetic acid
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Difluorophenylacetic acid
Punto di fusione 68°C to 70°C
Quantità 1 g
Beilstein 3605064
Peso formulazione 172.13
Percent Purity 99%