Learn More
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10346634 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10346634
Marca: Thermo Scientific Acros 398830050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 134993-88-7
Formula molecolare C6H6F2N2·HCl
Molecular Weight (g/mol) 180.58
Numero MDL MFCD03094171
InChI Key CKCNKYAHVKNKHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-difluorophenylhydrazine hydrochloride, 3,5-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-difluorophenylhydrazine hcl, 3,5-difluorophenylhydrazinehydrochloride, 1-3,5-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-difluoro phenylhydrazine, hydrazine, 3,5-difluorophenyl-, monohydrochloride, pubchem1085, pubchem20776, c6h6f2n2.hcl
PubChem CID 16217172
IUPAC Name (3,5-difluorophenyl)hydrazine;hydrochloride
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)NN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 261.0°C to 266.0°C
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F2C6H3NHNH2·HCl
Quantità 5 g
Peso formulazione 180.58
Percent Purity 97+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .