Learn More
3,5-Dihydroxybenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11388175
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11388175
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08457.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3147-62-4
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.137
Numero MDL MFCD00017123
InChI Key PLYYMFBDRBSPJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzamide, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy-benzamide, alpha-resorcylamide, 3,5-resorcylic acidamide, 3,5-dihydroxybenzoic acid amide, .alpha.-resorcylamide, pubchem13928, a-resorcyl amide, acmc-1coua, ksc494k8l
PubChem CID 76604
IUPAC Name 3,5-dihydroxybenzamide
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dihydroxybenzamide
Punto di fusione ∽280°C (decomposition)
Quantità 1 g
Beilstein 2690560
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 97%