Learn More
3,5-Dihydroxybenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 10418260 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10418260
Marca: Thermo Scientific Acros 114905000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-10-5 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-10-5
Formula molecolare C7H6O4
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Numero MDL MFCD00002512
InChI Key UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alpha-resorcylic acid, 5-carboxyresorcinol, benzoic acid, 3,5-dihydroxy, unii-2wc5lmo6l1, 3,5-dihydroxy benzoic acid, 3,5-dihydroxy-benzoic acid, 3,5-dhba, 3,5-dihydroxybenzoicacid, a-resorcylic acid, .alpha.-resorcylic acid
PubChem CID 7424
ChEBI CHEBI:39912
IUPAC Name 3,5-dihydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dihydroxybenzoic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 235.0°C to 240.0°C
Colore White to Beige
Punto d'infiammabilità >200°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (HO)2C6H3CO2H
Quantità 500 g
Beilstein 10,404
Informazioni di solubilità Solubility in water: 84g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Peso formulazione 154.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dihydroxybenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.