Learn More
3,5-Dihydroxytoluene, 99%
Codice prodotto. 11379415
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11379415
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18567.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 504-15-4 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Used in production of orcein
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 504-15-4
Formula molecolare C7H8O2
Molecular Weight (g/mol) 124.14
Numero MDL MFCD00002291
InChI Key OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orcinol, 3,5-dihydroxytoluene, 5-methylresorcinol, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene, orcin, 5-methyl-1,3-benzenediol, 5-methylresorcin, 3-hydroxy-5-methylphenol, 3,5-toluenediol, 1,3-benzenediol, 5-methyl
PubChem CID 10436
ChEBI CHEBI:16536
IUPAC Name 5-methylbenzene-1,3-diol
SMILES CC1=CC(O)=CC(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dihydroxytoluene
Punto di fusione 106°C to 108°C
Punti di ebollizione 287°C to 290°C
Quantità 5 g
Beilstein 1071903
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,6864
Peso formulazione 124.14
Percent Purity 99%