Learn More
3,5-Dihydroxytoluene monohydrate, 97%
Codice prodotto. 11468653
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11468653
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10440.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6153-39-5 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6153-39-5
Formula molecolare C7H10O3
Molecular Weight (g/mol) 142.154
Numero MDL MFCD00149092
InChI Key NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
PubChem CID 3083941
IUPAC Name 5-methylbenzene-1,3-diol;hydrate
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dihydroxytoluene monohydrate
Punto di fusione 56°C to 60°C
Punti di ebollizione 147°C (5 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 5103474
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,6864
Peso formulazione 142.16 (124.14 Anhydrous)
Percent Purity 97%